Learn More
1-clorohexan-2-ona, TRC
Código de producto. 30351846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30351846 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30351846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC611068500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexan-2-one
CAS 20261-68-1
Fórmula molecular C6 H11 Cl O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Butyl chloromethyl ketone, Chloromethyl butyl ketone, NSC 105286
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-6(8)5-7/h2-5H2,1H3
SMILES CCCCC(=O)CCl
Nombre IUPAC 1-clorohexan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 134.604
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.05