Learn More
1-clorohexadecano, TRC
Código de producto. 30367862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30367862 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30367862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3715855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexadecane
CAS 4860-03-1
Fórmula molecular C16H33Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Hexadecyl Chloride, Cetyl Chloride, Hexadecyl Chloride, NSC 43727, NSC 57106, Palmityl Chloride, n-Hexadecyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorohexadecano
Peso molecular (g/mol) 260.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.2271