Learn More
1-Chlorohexadecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451017 100 mL 100 ml
11461017 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23406.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4860-03-1 | C9H7F3O3 | 220.15 g/mol
1-Chlorohexadecane is used as solvent , surfactants, pharmaceuticals, antibacterial spray.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-clorohexadecano se utiliza como disolvente, surfactante, producto farmacéutico y aerosol antibacteriano.
Solubilidad
Soluble en éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4860-03-1
Número MDL MFCD00000959
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexadecane
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 0.865
Punto de ebullición 322°C
Temperatura de inflamación 136°C (276°F)
Fórmula molecular C9H7F3O3
Fórmula lineal CH3(CH2)15Cl
Índice de refracción 1.449
Cantidad 100 mL
Beilstein 1748498
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Información de solubilidad Soluble in ether. Insoluble in water.
Clave InChI NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 220.15
PubChem CID 13585909
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.89
Porcentaje de pureza 97%