Learn More
Carbonato de 1-cloroetilo isopropilo, TRC
Código de producto. 30367142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367142 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30367142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC984675500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate
CAS 98298-66-9
Fórmula molecular C6H11O3Cl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)OC(C)Cl
Nombre IUPAC Carbonato de 1-cloroetilo propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 166.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0397