Learn More
Carbonato de 1-cloroetilo isopropilo, TRC
Código de producto. 30350836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350836 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30350836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9846752.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate
CAS 98298-66-9
Fórmula molecular C6H11O3Cl
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)OC(C)Cl
Nombre IUPAC Carbonato de 1-cloroetilo propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 166.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0397