Learn More
1-Cloroetil ciclohexil carbonato, TRC
Código de producto. 30004341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004341 100 g 100 g
30011603 10 g 10 g
30012490 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367640100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99464-83-2
Fórmula molecular C9 H15 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 206.67
Sinónimo Carbonic acid, 1-chloroethyl cyclohexyl ester, 1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl chloride, 1-Chloroethyl cyclohexyl carbonate, 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]-1-chloroethane, Carbonic acid 1-chloroethyl ester cyclohexyl ester, Cilexetil chloride, Cyclohexyl 1-chloroethyl carbonate, Cyclohexyl 1-Chloroethyl Carbonate
Nombre IUPAC 1-cloroetil ciclohexilo carbonato
SMILES CC(Cl)OC(=O)OC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl 1-Chloroethyl Carbonate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15ClO3/c1-7(10)12-9(11)13-8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.071