Learn More
Cloroformato de 1-cloroetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349045 25 g 25 g
11339045 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14197.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50893-53-3 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
1-Chloroethyl chloroformate acts as a reagent in the selective N-dealkylation of tertiary amines. It is also used as a reactant in the preparation of alkyl 1-chloroethyl carbonates. Further, it is used for N-demethylation reaction in the determination of multiple drugs of abuse in biological fluids using capillary electrophoresis with native fluorescence and laser-induced fluorescence detection. It plays an important role as a catalyst for the chemoselective desilylation of silyl-protected alcohols. In addition to this, it is used to cleave benzhydryl groups from amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de 1-cloroetilo actúa como reactivo en la N-desalquilación selectiva de aminas terciarias. También se utiliza como reactivo en la preparación de carbonatos de 1-cloroetilo alquilo. Además, se utiliza para la reacción de N-desmetilación en la determinación de múltiples fármacos de abuso en fluidos biológicos mediante electroforesis capilar con fluorescencia nativa y detección de fluorescencia inducida por láser. Desempeña un papel importante como catalizador para la desililación quimioselectiva de alcoholes protegidos por sililo. Además de esto, se utiliza para fragmentar grupos de benzhidrilo de aminas.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50893-53-3
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.96
Número MDL MFCD00000647
Clave InChI QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
PubChem CID 521305
Nombre IUPAC Carbonoclorhidato de 1-cloroetilo
SMILES CC(Cl)OC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroethyl chloroformate
Punto de fusión -65°C
Densidad 1.312
Punto de ebullición 119°C to 121°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 25 g
Número UN UN2742
Beilstein 1747601
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.97
Porcentaje de pureza 98%