Learn More
Cloroformiato de 1-cloroetilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10727392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10727392 25 g Frasco de vidrio 25 g
10397021 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50893-53-3 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50893-53-3
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.96
Número MDL MFCD00000647
Clave InChI QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
PubChem CID 521305
Nombre IUPAC Carbonoclorhidato de 1-cloroetilo
SMILES CC(Cl)OC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroethyl chloroformate
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH(Cl)CH3
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.97
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloroethyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.