Learn More
Acetato de 1-cloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-chloroethyl acetate |
| CAS | 5912-58-3 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Cl O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(Cl)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 1-cloroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 122.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.013 |