Learn More
1-clorododecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorododecane |
| CAS | 112-52-7 |
| Fórmula molecular | C12H25Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Dodecyl Chloride, Dodecyl Chloride, Lauryl Chloride, NSC 57107 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorododecano |
| Peso molecular (g/mol) | 204.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1645 |