Learn More
1-Clorodecano, TRC
Código de producto. 30361846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361846 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30361846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36598010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorodecane
CAS 1002-69-3
Fórmula molecular C10 H21 Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Chlorodecane, Decyl chloride, NSC 6088, n-Decyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorodecano
Peso molecular (g/mol) 176.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1332