Learn More
1-Clorodecano, 97-99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636102 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10177583 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636102 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108982500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1002-69-3 | C10H21Cl | 176.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1002-69-3
Fórmula molecular C10H21Cl
Peso molecular (g/mol) 176.73
Número MDL MFCD00000956
Clave InChI ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyl chloride, decane, 1-chloro, n-decyl chloride, decane, chloro, unii-l0hsc44e5x, decyl chloride mixed isomers, chlorodecane, l0hsc44e5x, chlorodecane mixed isomers, 1-chlorodecane
PubChem CID 13848
Nombre IUPAC 1-clorodecano
SMILES CCCCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorodecane
Nombre de nota 97-99%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -34°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9Cl
Índice de refracción 1.4362 to 1.4382
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 168
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.01g/L (20°C)
Viscosidad 1.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.73
Porcentaje de pureza 97-99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorodecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.