Learn More
(1-Clorociclohexil)ciclohexil-metananona, TRC
Código de producto. 30366795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366795 100 mg 100 miligramos
30351759 500 mg 500 miligramos
30361462 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC371250100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83803-75-2
Fórmula molecular C13H21ClO
Peso molecular (g/mol) 228.76
Sinónimo Ketone 1-Chlorocyclohexyl Cyclohexyl, (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexylmethanone
Nombre IUPAC (1-clorociclohexil)-ciclohexilmetanona
SMILES O=C(C1CCCCC1)C2(Cl)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1281