Learn More
(1-Clorociclohexil)ciclohexil-metananona, TRC
Código de producto. 30351759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351759 500 mg 500 miligramos
30361462 1 g -
30366795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC371250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83803-75-2
Fórmula molecular C13H21ClO
Peso molecular (g/mol) 228.76
Sinónimo Ketone 1-Chlorocyclohexyl Cyclohexyl, (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexylmethanone
Nombre IUPAC (1-clorociclohexil)-ciclohexilmetanona
SMILES O=C(C1CCCCC1)C2(Cl)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1281