Learn More
1-clorobutano, TRC
Código de producto. 30366650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366650 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30366650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36746510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Fórmula molecular C4 H9 Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorobutano
Peso molecular (g/mol) 92.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0393