Learn More
1-clorobutano, TRC
Código de producto. 30355204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355204 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30355204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3674651G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Fórmula molecular C4 H9 Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorobutano
Peso molecular (g/mol) 92.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0393