Learn More
1-clorobutano, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
1-clorobutano | 109-69-3 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Chlorobutane |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
CAS | 109-69-3, 67-56-1 |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Fórmula molecular | C4H9Cl |
Número MDL | MFCD00001009 |
Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Clave InChI | VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
1-clorobutano, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido