Learn More
1-clorobutano, para HPLC, Fisher Chemical
Código de producto. 11448113 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448113 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11448113 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4756/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.01€
    106.00€ / 1 litros
    Ahorro 13.01€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
CAS 109-69-3
Punto de fusión -123 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 77 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H9Cl
Número MDL 1009
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 92,57g/mol
Presión de vapor 108mbar a 20 °C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.