Learn More
1-Clorobutano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353588 250 mL 250 ml
11323588 1 L 1 litro
11343588 4 x 1 L 4 litros
11333588 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11353588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039198.AK
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 1 ppm, H2O 0,02%
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an antihelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-69-3
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00001009
Clave InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
Nombre IUPAC 1-clorobutano
SMILES CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-clorobutano
Nombre de nota Filtered through 0.2μ filters.
Punto de fusión °C to 123°C
Color Incolora
Densidad 0.886
Punto de ebullición 77°C to 78°C
Temperatura de inflamación -12°C (10°F)
Punto de ignición 280°C (536°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4024
Cantidad 250 mL
Beilstein 1730909
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Presión de vapor 110 hPa (83mm Hg) at 20°C
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-clorobutano
Forma física Líquido