Especificaciones
| CAS | 109-69-3 |
| Punto de fusión | -123°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 77°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C4H9Cl |
| Número MDL | 1009 |
| Cantidad | 100 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.57g/mol |
| Presión de vapor | 108mbar at 20°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Chlorobutane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.