Learn More
1-Clorobutano, 99,8 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10234684 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234684 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10644945 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234684 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 425880025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    197.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 36.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-69-3
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00001009
Clave InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
Nombre IUPAC 1-clorobutano
SMILES CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorobutane
Nombre de nota For HPLC
Acidez 0.0003 meq/g max.
Absorbancia 1 cm cell vs HPLC grade water, 0.05 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 1 cm cell vs HPLC grade water at 0nm
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 77.0°C to 78.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3Cl
Índice de refracción 1.4014 to 1.4034
Cantidad 2.5 L
Número UN 1127
Residuos después de la evaporación 2ppm max.
Índice Merck 15, 1561
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado HPLC
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.