Learn More
1-Clorobutano, 99,5 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13157794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13157794 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
13157714 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13157794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    106.00€ / 1 litros
    Ahorro 250.00€
    70% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-69-3
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00001009
Clave InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
Nombre IUPAC 1-clorobutano
SMILES CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorobutane
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 77.0°C to 78.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3(CH2)3Cl
Índice de refracción 1.4014 to 1.4034
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.0003 % max.
Índice Merck 15,1561
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.