Learn More
1-Clorobenzotriazol, TRC
Código de producto. 30135984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135984 10 g 10 g
30007149 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36453510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21050-95-3
Fórmula molecular C6 H4 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 153.57
Sinónimo 1H-Benzotriazole, 1-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 1-Chloro-1H-benzotriazole (ACI), 1-Chloro-1,2,3-benzotriazole, 1-Chloro-1H-1,2,3-benzotriazole, 1-Chlorobenzotriazole, N-Chlorobenzotriazole, NSC 186037
Nombre IUPAC 1-clorobenzotriazol
SMILES Cln1nnc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorobenzotriazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClN3/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0094