Learn More
1-cloroantraquinona, TRC
Código de producto. 30362330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30362330 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30362330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36431025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroanthraquinone
CAS 82-44-0
Fórmula molecular C14H7ClO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Nombre IUPAC 1-cloroantraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 242.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0135