Learn More
1-cloroantraquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloroanthraquinone |
| CAS | 82-44-0 |
| Fórmula molecular | C14H7ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H |
| SMILES | Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1-cloroantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 242.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0135 |