Learn More
1-Cloroantranquinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10122470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10122470 5 g 5 g
10449400 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10122470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108600050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 82-44-0
Número MDL MFCD00001189
Clave InChI BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
Nombre IUPAC 1-cloroantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroanthraquinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157°C to 162°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H7ClO2
Cantidad 5 g
Beilstein 07,787
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 242.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación