Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloroanthraquinone, 98%
Código de producto. 11470348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470348 500 g 500 g
11460348 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470348 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24522.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
It is used as a dyestuff intermediate.
Solubility
Soluble in hot toluene. (almost transparency)
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-44-0
Fórmula molecular C14H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 242.658
Número MDL MFCD00001189
Clave InChI BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
Nombre IUPAC 1-cloroantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroanthraquinone
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1912752
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.66
Porcentaje de pureza 98%