Learn More
1-cloroadamantano, TRC
Código de producto. 30360962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360962 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30360962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363890250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroadamantane
CAS 935-56-8
Fórmula molecular C10 H15 Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo Amantadine Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2
SMILES ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC 1-cloroadamantano
Peso molecular (g/mol) 170.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0862