Learn More
1-cloroadamantano-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloroadamantane-D15 |
| CAS | 352431-55-1 |
| Fórmula molecular | C10 D15 Cl |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,8,8,9,9,10,10-d15, 7-chloro- (9 CI), -Chlorotricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,8,8,9,9,10,10-d15, 1-Adamantyl-d15 chloride, 1-Chloroadamantane-d15, 1-Chloroadamantane-D15, 1-Chlorotricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-d15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(Cl)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantano |
| Peso molecular (g/mol) | 185.7715 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.1804 g/mol |
| Mostrar más |