Learn More
1-Cloroadamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533031 10 g Frasco de vidrio 10 g
10081741 50 g Frasco de vidrio 50 g
10229543 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264240100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 935-56-8 | C10H15Cl | 170.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-56-8
Fórmula molecular C10H15Cl
Peso molecular (g/mol) 170.68
Número MDL MFCD00075627
Clave InChI OZNXTQSXSHODFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl chloride, adamantyl chloride, 3-chloroadamantane, adamantane, 1-chloro, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-chloro, 1-chlorotricyclo 3.3.1.13,7 decane, 3r,5s,7s-1-chloroadamantane, 1-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane
PubChem CID 64154
Nombre IUPAC 1-cloroadamantano
SMILES ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloroadamantane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163.0°C to 166.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.68
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloroadamantane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.