Learn More
1-Chloroadamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431077 100 g 100 g
11307108 5 g 5 g
11397098 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015169.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 935-56-8 | C10H15Cl | 170.68 g/mol
It is used in some dry etching masks and polymer formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-56-8
Fórmula molecular C10H15Cl
Peso molecular (g/mol) 170.68
Número MDL MFCD00075627
Clave InChI OZNXTQSXSHODFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl chloride, adamantyl chloride, 3-chloroadamantane, adamantane, 1-chloro, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-chloro, 1-chlorotricyclo 3.3.1.13,7 decane, 3r,5s,7s-1-chloroadamantane, 1-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane
PubChem CID 64154
Nombre IUPAC 1-cloroadamantano
SMILES ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroadamantane
Punto de fusión 165°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Poorly soluble in water. Soluble in hydrocarbons. But readily soluble in nonpolar organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s