Learn More
1-(cloroacetil)-2-(trifluoroacetil)hidrazina, TRC
Código de producto. 30354015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354015 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30354015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363820500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
CAS 762240-99-3
Fórmula molecular C4 H4 Cl F3 N2 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), Acetic acid, trifluoro-, 2-(chloroacetyl)hydrazide (9CI), 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClF3N2O2/c5-1-2(11)9-10-3(12)4(6,7)8/h1H2,(H,9,11)(H,10,12)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
Nombre IUPAC N'-(2-cloroacetil)-2,2,2-trifluoroacetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 204.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9913