Learn More
1-Cloroacetil-2-(trifluoroacetil)hidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490878 1 g 1 g
15451436 250 mg 250 miligramos
15400888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54647.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 762240-99-3 | C4H4ClF3N2O2 | 204.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762240-99-3
Fórmula molecular C4H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.53
Número MDL MFCD07779449
Clave InChI DYKIVKLXFDNBMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloroacetyl-2-trifluoroacetyl hydrazine, n'-2-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, n'-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-2-chloroacetyl hydrazide, 2-chloro-n'-2,2,2-trifluoroacetyl acetohydrazide, n'-2-chloroacetyl-trifluoroacetohydrazide, 1-trifluoroacetyl-2-chloroacetyl hydrazine, 2-chloro-n'-trifluoroacetyl acetohydrazide, acetic acid, trifluoro-, 2-chloroacetyl hydrazide
PubChem CID 11961370
Nombre IUPAC N'-(2-cloroacetil)-2,2,2-trifluoroacetohidrazida
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.53
Porcentaje de pureza 97%