Learn More
1-Cloroacetil-2-[[(2-benzilo-4-clorofenilo)(2-cloroacetil)amino]metilenohidrazida, TRC
Código de producto. 17994095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994095 25 mg 25 miligramos
17922975 100 mg 100 miligramos
17984025 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36347025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49691-65-8
Fórmula molecular C18 H14 Cl3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 426.68
Sinónimo 2-Chloroacetic Acid 2-[[(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)(2-chloroacetyl)amino]methylene]hydrazide, Chloroacetic Acid [[(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)(chloroacetyl)amino]methylene]hydrazide, (E)-N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-((2-(2-chloroacetyl)hydrazono)methyl)acetamide, 1-Chloroacetyl-2-[[(2-benzoyl-4-chlorophenyl)(2-chloroacetyl)amino]methylene]hydrazide
Nombre IUPAC N-[(E)-(2-benzoilo-4-cloro-N-(2-cloroacetil)anilino)metilideneamino]-2-cloroacetamida
SMILES ClCC(=O)N\N=C\N(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroacetyl-2-[((2-benzoyl-4-chlorophenyl)(2-chloroacetyl)amino)methylene]hydrazide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl3N3O3/c19-9-16(25)23-22-11-24(17(26)10-20)15-7-6-13(21)8-14(15)18(27)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,11H,9-10H2,(H,23,25)/b22-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0101