Learn More
1-Cloro-N,N,2-trimetilpropenilamina, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217750 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
11935181 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300270050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26189-59-3 | C6H12ClN | 133.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26189-59-3
Fórmula molecular C6H12ClN
Peso molecular (g/mol) 133.62
Clave InChI GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
PubChem CID 640792
Nombre IUPAC 1-cloro-N,N,2-trimetilprop-1-en-1-amina
SMILES CC(=C(N(C)C)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-N, N, 2-trimethylpropenylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 129.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4520 to 1.4560
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.62
Porcentaje de pureza 98.5+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.