Learn More
1-Cloro-N,N-2-trimetilpropenilamina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine |
| CAS | 26189-59-3 |
| Fórmula molecular | C6H12ClN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propen-1-amine, (1-Chloro-2-methylprop-1-en-1-yl)dimethylamine, (1-Chloro-2-methylpropenyl)dimethylamine, 1-Chloro-1-(dimethylamino)-2-methylpropene, 1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-Chloro-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amine, 1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine, 1-Chloro-N,N-dimethyl-2-methyl-1-propenylamine, 1-Chloro-N,N-dimethyl-2-methylprop-1-en-1-amine, Ghosez's reagent, N-(1-Chloro-2-methylprop-1-enyl)-N,N-dimethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=C(C)C)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-N,N,2-trimetilprop-1-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0658 |