Learn More
1-cloro-6-iodohexano, TRC
Código de producto. 30367688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367688 5 g -
30353610 1 g -
30359499 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3700655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34683-73-3
Fórmula molecular C6H12ClI
Peso molecular (g/mol) 246.52
Sinónimo 1-Iodo-6-chlorohexane
Nombre IUPAC 1-cloro-6-yodohexano
SMILES ClCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-6-iodohexane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9672