Learn More
1-Cloro-6-yodohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381847 10 g 10 g
11391847 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05198.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 34683-73-3 | C6H12ClI | 246.516 g/mol
1-Chloro-6-iodohexane is used as :Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-6-yodohexano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Las notas
Almacenar a –20 °C. Es sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34683-73-3
Fórmula molecular C6H12ClI
Peso molecular (g/mol) 246.516
Número MDL MFCD00039417
Clave InChI QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexane, 1-chloro-6-iodo, hexamethylene chloroiodide, 6-chlorohexyl iodide, acmc-20aovr, 6-chloro-1-iodohexane, 1-iodo-6-chloro hexane, 1-chloro-6-iodohexane, 1-chloro-6-iodohexane, stab. with copper chip, stabilized with copper chip
PubChem CID 118713
Nombre IUPAC 1-cloro-6-yodohexano
SMILES C(CCCI)CCCl
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-6-iodohexane
Índice de refracción 1.525
Cantidad 10 g
Beilstein 1732408
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.52
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.