Learn More
1-Cloro-6,6-dimetil-2-hepteno-4-yne (mezcla E:Z), TRC
Código de producto. 30005039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005039 50 mg 50 miligramos
30010453 500 mg 500 miligramos
17973565 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36541550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126764-17-8
Fórmula molecular C9 H13 Cl
Peso molecular (g/mol) 156.65
Sinónimo 2-Hepten-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-, 1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Nombre IUPAC 1-cloro-6,6-dimetilhept-2-en-4-ino
SMILES CC(C)(C)C#CC=CCCl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne (80:20 E:Z)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13Cl/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0706
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.