Learn More
1-Cloro-6,6-dimetil-2-heptén-4-ino, cis + trans, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446996 5 g 5 g
11436996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25320.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126764-17-8
Fórmula molecular C9H13Cl
Peso molecular (g/mol) 156.65
Número MDL MFCD04039160
Clave InChI ZIXABMZBMHDFEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-5-hept-2-en-4-ino, 2e-1-chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yn, e-1-chloro-6,6-dimethyl-hept-2-en-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne, 2-hepten-4-yne, 1-chloro-6,6-dimethyl-, 2e, 1-chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne, mainly trans, trans-1-chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne
PubChem CID 11389521
SMILES CC(C)(C)C#CC=CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Nombre de nota cis + trans
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-cloro-6,6-dimetilhept-2-en-4-ino
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.65
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico