Learn More
1-Cloro-5-trimetilsilil-4-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-cloro-5-trimetilsilil-4-pentino se utiliza como intermediario en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 75°C to 77°C (21mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
| Índice de refracción | 1.456 |
| Densidad | 0.977 |
| Fórmula lineal | Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3 |
| Nombre IUPAC | 5-cloropent-1-inil(trimetil)silano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.75 |
| Porcentaje de pureza | 97% |