Learn More
1-Cloro-5-trimetilsilil-4-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440158 5 g 5 g
15450158 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53393.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77113-48-5 | C8H15ClSi | 174.74 g/mol
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-5-trimetilsilil-4-pentino se utiliza como intermediario en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77113-48-5
Fórmula molecular C8H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 174.74
Número MDL MFCD00671353
Clave InChI UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-pentynyl trimethylsilane, 1-chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, silane, 5-chloro-1-pentynyl trimethyl, acmc-1bffc, 5-chloro-1-trimethylsilylpent-1-yne, 5-chloropent-1-ynyl trimethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl trimethylsilane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl trimethyl
PubChem CID 2757942
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCCl
Especificaciones
Punto de ebullición 75°C to 77°C (21mmHg)
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Nombre IUPAC (5-cloropent-1-in-1-il)trimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.75
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.456
Densidad 0.977