Learn More
1-Cloro-5-trietilsilil-4-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490418 5 g 5 g
15400428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53515.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 174125-30-5 | C11H21ClSi | 216.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174125-30-5
Fórmula molecular C11H21ClSi
Peso molecular (g/mol) 216.82
Número MDL MFCD00671352
Clave InChI YOFYXFCOGXKCGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne, 5-chloropent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-ynyl triethylsilane, 1-triethylsilyl-5-chloro-1-pentyne, 5-chloranylpent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethylsilane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethyl silane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl triethyl
PubChem CID 2757930
Nombre IUPAC 5-cloropent-1-inil(trietil)silano
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Cl(CH2)3C≡CSi(CH2CH3)3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.83
Porcentaje de pureza 97%