Learn More
1-Cloro-5-trietilsilil-4-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | Cl(CH2)3C≡CSi(CH2CH3)3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.83 |
| Porcentaje de pureza | 97% |