Learn More
1-Cloro-5-fenilpentano, 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-5-phenylpentane |
| Densidad | 1.014 |
| Punto de ebullición | 76°C to 79°C (0.65 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.514 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2355978 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.7 |
| Porcentaje de pureza | 99% |