Learn More
Ácido 1-cloro-5-isoquinolinesulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid |
| CAS | 105627-80-3 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-9-7-2-1-3-8(15(12,13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)nccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-cloroisoquinolin-5-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9757 |