Learn More
1-Cloro-5-yodopentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311597 10 g 10 g
11321597 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04469.09
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 60274-60-4 | C5H10ClI | 232.489 g/mol
1-Chloro-5-iodopentane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-5-yodopentano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60274-60-4
Fórmula molecular C5H10ClI
Peso molecular (g/mol) 232.489
Número MDL MFCD00039416
Clave InChI GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108914
Nombre IUPAC 1-cloro-5-yodopentano
SMILES C(CCCl)CCI
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-5-iodopentane
Densidad 1.663
Punto de ebullición 75°C to 77°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5305
Cantidad 10 g
Beilstein 1732342
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo pentane, 1-chloro-5-iodo, pentamethylene chloroiodide, 5-chloropentyl iodide, 5-iodopentyl chloride, l-chloro-5-iodopentane, 1-iodo-5-chloropentane, 1-chloro-5-iodo-pentane, pentane,1-chloro-5-iodo, acmc-1b36d, 1-chloro-5-iodopentane
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.5
Porcentaje de pureza 97%