Learn More
1-Cloro-4-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489417 2 g 2 g
11499417 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21437.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-81-4
Fórmula molecular C7H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 196.553
Número MDL MFCD00040953
Clave InChI SELFZOLQRDPBKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy chlorobenzene, 1-chloro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-chloro trifluoromethoxy benzene, p-chlorotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethoxy, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-1-trifluoromethoxy benzene, pubchem4348, acmc-1aj10, ksc494s4h
PubChem CID 2777273
Nombre IUPAC 1-Cloro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Densidad 1.37
Cantidad 2 g
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.56
Porcentaje de pureza 98%