Learn More
1-Cloro-4-propoxi-9H-tioxanteno-9-una, TRC
Código de producto. 30012644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012644 250 mg 250 miligramos
30005565 500 mg 500 miligramos
30010993 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424838250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142770-42-1
Fórmula molecular C16 H13 Cl O2 S
Peso molecular (g/mol) 304.79
Sinónimo 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
Nombre IUPAC 1-cloro-4-propoxioxioxxanteno-9-una
SMILES CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0325