Learn More
1-Cloro-4-propoxi-9H-tioxanteno-9-una, TRC
Código de producto. 30010993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010993 2.5 g 2.50 g
30005565 500 mg 500 miligramos
30012644 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4248382.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142770-42-1
Fórmula molecular C16 H13 Cl O2 S
Peso molecular (g/mol) 304.79
Sinónimo 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
Nombre IUPAC 1-cloro-4-propoxioxioxxanteno-9-una
SMILES CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0325